Description
MSRB3 Polyclonal specifically detects MSRB3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | MSRB3 |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | DFNB74, DKFZp686C1178, EC 1.8.4.-, EC 1.8.4.12, FLJ36866, methionine sulfoxide reductase B3, methionine-R-sulfoxide reductase B3, methionine-R-sulfoxide reductase B3, mitochondrial, MsrB3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-185 of human MSRB3 (NP_001026849.1). MSAFNLLHLVTKSQPVALRACGLPSGSCRDKKNCKVVFSQQELRKRLTPLQYHVTQEKGTESAFEGEYTHHKDPGIYKCVVCGTPLFKSETKFDSGSGWPSFHDVINSEAITFTDDFSYGMHRVETSCSQCGAHLGHIFDDGPRPTGKRYCINSAALSFTPADSSGTAEGGSGVASPAQADKAEL |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?