Learn More
MUC1 Antibody (CL8733) [DyLight 755], R&D Systems™
Code produit 30297241 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30297241 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30297241 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305503IR
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MUC1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL8733
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P15941, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Inflammation, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4582
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus