Learn More
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution, H2O matrix, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
Beschreibung
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution containing 4 components; 10mg/kg each of Lithium (Li+), Sodium (Na+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+) for Ion Chromatography H2O matrix
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Four Components Solution |
| Packaging | Bottle |
| Analyte or Component Names | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
| Physical Form | Liquid |
| Concentration | 10mg/Kg of each component |
| Type | Multi-component Cationic Standard Solution |
| Element | Li, Na, K, Ca |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantity | 500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur