Description
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific Multidrop DW est un distributeur de réactif à grande vitesse conçu pour la distribution répétée de larges volumes dans les laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologiques.
Le distributeur de réactifs Multidrop DW favorise l'accélération des tests à grande échelle en fournissant précision et justesse dans la distribution des grands volumes de réactifs.
- Distribution précise fournissant des résultats reproductibles. Vaste plage de volume apportant flexibilité et vitesse accrue aux analyses requérant la distribution de larges volumes de liquides. Utilisation du distributeur Multidrop DW aisée et rapide grâce à la sélection simple des plaques et des volumes le tout associée à une maintenance simplifiée
- Cassette de 8 canaux amovible et autoclavable, pour garantir des conditions d'analyse stériles et éviter toute contamination croisée. Le fonctionnement inversé du sens de distribution permet la récupération des réactifs précieux dans le réservoir et ainsi de minimmiser les pertes de réactifs onéreux.
Specifications
Specifications
| Précision | 20 µl : ± 2 % (type) ; 100µl : ± 1 % (type) ; 900µl : ± 1 % (type), 20 μl : CV≤1,5 % (type), 100 μl : CV≤1 % (type), 900 μl : CV≤0,5 % (type) |
| Type de produit | Reagent Dispenser |
| Canaux | 8 |
| Volume (métrique) | 20 à 995µL |
| Incréments | 5 μl |
| Interface | RS-232 |
| Type de microplaques | Plaques à 96 puits ; plaques à 96 DeepWell ; tubes de 1,1 ml dans un portoir pour 96 tubes à essai ; portoirs pour tubes à essai à 96 places Micronic |
| Vitesse | Plaque 96 puits : 20 µl en 5 secondes ; 50 µl en 8 secondes ; 300 µl en 26 secondes ; 900 µl en 74 secondes |
| Volume (métrique) mort | < 7 ml |
| Largeur (impériale) | 12,2 po |
| Show More |