Learn More
WTW™ Instrument de mesure portatif multiparamètres MultiLine™ Multi 3620 IDS
Description
- Compatible sans fil
- Affichage simultané de toutes les valeurs mesurées
- Reconnaissance numérique des capteurs
- Deux entrées de mesure à isolation galvanique
- 2 – canaux doubles, 4 paramètres
- L’isolation galvanique des entrées du capteur empêche les interférences des signaux de mesure
- Utilisez les nouveaux modules sans fil avec de nouveaux capteurs à tête enfichable IDS, libérez-vous des câbles et effectuez des mesures, même à des emplacements difficilement accessibles
- Batterie ou alimentation secteur efficace, vous pourrez mesurer vos coûts-efficacement sur le terrain et en laboratoire
- Le transfert de données s’effectue via une clé USB ou une connexion USB directement vers un ordinateur
- L’affichage graphique couleur offre des valeurs mesurées ainsi que des informations supplémentaires comme la position du capteur, CMC et QSC
- La traçabilité des valeurs mesurées individuelles peut être prise en charge par activation de l’administration des utilisateurs
Spécification
Spécification
| Canaux | 2 |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur LCD, rétroéclairé |
| Indice IP | IP 67 |
| Comprend | Set, SenTix 940-3, FDO 925-3, TetraCon 925-3 |
| Mémoire | Manuel 500 / automatique 10 000 |
| Modèle | Kit de mesure portatif multi-paramètres MultiLine™ Multi 3620 IDS |
| Alimentation électrique | Alimentation grande portée, batterie NiMH 4x 1,2 V ou via mini USB-B |
| Type de produit | Instrument de mesure multiparamétrique avec kit |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?