Description
GIT1 Monoclonal specifically detects GIT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | GIT1 |
| Applications | CyTOF, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 924640 |
| Conjugué | APC |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | ARF GAP GIT1, ARF GTPase-activating protein GIT1, CAT1, CAT-1, Cool-associated and tyrosine-phosphorylated protein 1, G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 1, G protein-coupled receptor kinase interactor 1, G protein-coupled receptor kinase-interactor 1, GRK-interacting protein 1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | E. coli-derived recombinant human GIT1, Ser485-Asp636, Accession # Q9Y2X7 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?