Learn More
MVD Antibody, PE, Novus Biologicals™
Code produit 18611492 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611492 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611492 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298526PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
MVD Polyclonal antibody specifically detects MVD in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MVD
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène EC 4.1.1.33, FP17780, MDDase, mevalonate (diphospho) decarboxylase, Mevalonate (diphospho)decarboxylase, Mevalonate pyrophosphate decarboxylase, MPDdiphosphomevalonate decarboxylase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MVD fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4597
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG