Learn More
Myosin 1A Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18605401 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605401 0.1 mL 0.10mL
18625401 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605401 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2931420.1ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Myosin 1A Polyclonal antibody specifically detects Myosin 1A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Myosin 1A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène BBMI, BBM-I, Brush border myosin I, brush border myosin-I, DFNA48, MIHC, MYHL, Myosin I heavy chain, myosin IA, myosin, heavy polypeptide-like (100kD), myosin-Ia
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-1043 of human MYO1A (NP_005370.1). VQKFLLGLKNNLPSTNVLDKTWPAAPYKCLSTANQELQQLFYQWKCKRFRDQLSPKQVEILREKLCASELFKGKKASYPQSVPIPFCGDYIGLQGNPKLQKLKGGEEGPVLMAEAVKKVNRGNGKTSSRILLLTKGHVILTDTKKSQAKIVIGLDNVAGVSVTSLKDGLFSLHLSEMSSVGSKGDFLLVSEHVIELLTKMYRAVLDATQRQLTVTVTEKFSVRFKENSVAVKVVQGPAGGDNSKLRYKKKGSHCLEVTVQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4640
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG