Learn More
N-(2,4,6-trichlorophényl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11387319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387319 1 g 1g
11397319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11387319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27458.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31118-87-3
Formule moléculaire C7H5Cl3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 255.541
Numéro MDL MFCD00041153
Clé InChI ZUSZPZPGZMEXLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4,6-trichlorophenyl-2-thiourea, 1-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, 2,4,6-trichlorophenyl thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, acmc-1ct2z, thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl, 1-2,4,6-tris chloranyl phenyl thiourea, amino 2,4,6-trichlorophenyl amino methane-1-thione
CID PubChem 2731098
Nom IUPAC (2,4,6-trichlorophényl)thiourée
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)NC(=S)N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 255.55
Pourcentage de pureté 97%