Learn More
N-(2,6-dichlorophényl)-2-fluorobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15455948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455948 250 mg 250mg
15445948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15455948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59580.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304884-73-9
Formule moléculaire C13H8Cl2FNO
Poids moléculaire (g/mol) 284.111
Numéro MDL MFCD00578380
Clé InChI CSQKIRJRBCAPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2,6-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n-2,6-dichlorophenyl 2-fluorophenyl carboxamide
CID PubChem 4372431
Nom IUPAC N-(2,6-dichlorophényl)-2-fluorobenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 284.12
Pourcentage de pureté 97%