Learn More
N-(4-méthoxyphényl)thiourée, 96 %
Code produit 11330194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330194 25 g 25g
11320194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11330194 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00739.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2293-07-4
Formule moléculaire C8H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 182.24
Numéro MDL MFCD00004936
Clé InChI SRYLJBWDZZMDSK-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Methoxyphenyl)thiourea
Point de fusion ∽212°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 777238
Synonyme 1-4-methoxyphenyl thiourea, 4-methoxyphenyl thiourea, n-4-methoxyphenyl thiourea, 1-4-methoxyphenyl-2-thiourea, p-anisylthiourea, n-p-anisylthiourea, p-methoxyphenyl thiourea, thiourea, 4-methoxyphenyl, n-p-methoxyphenyl thiourea
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NC(=S)N
Nom IUPAC (4-Méthoxyphényl)thiourée
CID PubChem 667549
Poids de la formule 182.25
Pourcentage de pureté 96%