Learn More
CEACAM2 Antibody (935610) [PerCP], R&D Systems™
Artikelnummer. 18611894 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
18611894 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18611894 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB9214C
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CEACAM2 Monoclonal specifically detects CEACAM2 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigène CEACAM2
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 935610
Conjugué PerCP
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène Bgp;Bgp2;Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 2;Ceacam2-L
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CEACAM-2, Gln35-Asp422, Accession # Q925P2
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26367
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.