Learn More
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich™
Code produit 15819900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15819900 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15819900 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8143630500
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
CAS 85409-22-9
Point de fusion 73°C
pH 5-8 (20°C, 10 g/L in H2O)
Point d’éclair > 100°C (closed cup)
Quantité 500 g
Synonyme N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride, N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Pourcentage de pureté >98.0%
Qualité Not Available