Learn More
N(alpha)-Boc-L-glutamine, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11332606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332606 25 g 25g
11322606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11332606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08604.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et l’activité analgésique de la bêta-endorphine chez l’homme.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol. Soluble dans 1 mmole dans 2 ml DMF.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13726-85-7
Formule moléculaire C10H17N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00065571
Clé InChI VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-M
Synonyme boc-gln-oh, boc-l-glutamine, boc-glutamine, tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, boc-gln, nalpha-boc-l-glutamine, n2-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine
CID PubChem 83687
Nom IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-carbamoylbutanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Boc-L-glutamine
Point de fusion 118°C to 120°C
Beilstein 2127805
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and methanol. Soluble in 1?mmole in 2 ml DMF.
Quantité 25 g
Poids de la formule 246.26
Rotation optique −18.5° (c=1, DMF)
Pourcentage de pureté ≥98%