Learn More
N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine |
| CAS | 3426-71-9 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Carbamic acid, N-hydroxy-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester (9CI), Benzyl N-hydroxycarbamate, Benzyl hydroxycarbamate, N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine, N-Cbz-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic acid benzyl ester, NSC 528506, N-Hydroxycarbamic acid phenylmethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10) |
| SMILES | ONC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N-hydroxycarbamate de benzyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?