Learn More
N-Benzyltropinone, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 269870250
Informations supplémentaires : CAS : 28957-72-4 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. 25g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15362022
  • 937.40€ / 25g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-04-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
28957-72-4
215.296
8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
C14H17NO
RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYSA-N
119846
C1CC2CC(=O)CC1N2CC3=CC=CC=C3
Spécification
N-Benzyltropinone
28.5°C to 30.5°C
28957-72-4
8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
C1CC2CC(=O)CC1N2CC3=CC=CC=C3
215.296
215.29
1.556
25g
C14H17NO
RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYSA-N
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
119846
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • N-Benzyltropinone, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .