Learn More
N-Boc-3,5-difluoro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448768 5 g 5g
15458768 250 mg 250mg
15438768 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15448768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62216.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 16-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 205445-52-9 | C14H17F2NO4 | 301.29 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205445-52-9
Formule moléculaire C14H17F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 301.29
Numéro MDL MFCD00797555
Clé InChI CZBNUDVCRKSYDG-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-phe 3,5-dif-oh, boc-l-3,5-difluorophenylalanine, boc-l-3,5-difluorophe, s-n-boc-3,5-difluorophenylalanine, boc-phe 3,5-f2-oh, boc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3,5-difluoro, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propionic acid
CID PubChem 2779009
Nom IUPAC acide (2S)-3-(3,5-difluorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC(=C1)F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Point de fusion 115°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 301.29
Pourcentage de pureté 95%