Learn More
N-Boc-4-méthoxy-D-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478607 250 mg 250mg
15458607 1 g 1g
15468607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15478607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52082.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 68856-96-2 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68856-96-2
Formule moléculaire C15H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 295.335
Clé InChI SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N
Synonyme boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh
CID PubChem 7017908
Nom IUPAC Acide (2R)-3-(4-méthoxyphényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 295.33
Pourcentage de pureté 95%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche