Learn More
N-Boc-nortropinone, TRC
Code produit 30329583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329583 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30329583 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6587501G
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-nortropinone
CAS 185099-67-6
Formule moléculaire C12 H19 N O3
Quantité 1 g
Synonyme 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, Boc-nortropinone, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Boc-nortropin-3-one, N-tert-Butoxycarbonylnortropinone, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylate, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, Boc-nortropinone, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Boc-nortropin-3-one, N-tert-Butoxycarbonylnortropinone, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylate, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
Nom IUPAC tert-butyl (1S,5R)-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 225.28
Poids de la formule 225.1365