Learn More
Dodécanoate de n-butyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345047 100 mL 100mL
11359687 25 mL 25mL
11385959 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11345047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042024.AE
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106-18-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
n-Butyl dodecanoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-18-3
Formule moléculaire C16H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Numéro MDL MFCD00042870
Clé InChI NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl laurate, dodecanoic acid, butyl ester, n-butyl laurate, bytyl laurate, butyl dodecylate, lauric acid butyl ester, lauric acid, butyl ester, lauric acid n-butyl ester, unii-23985ocm4h, n-butyl n-dodecanoate
CID PubChem 61015
Nom IUPAC butyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl dodecanoate
Point de fusion -10°C
Densité 0.86 g/mL
Point d’ébullition 166°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 100 mL
Beilstein 1776360
Informations sur la solubilité Soluble in water,0.06006mg/L @ 25°C.
Poids de la formule 256.4
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide