Learn More
N-Déméthyl Sorafenib, TRC
Code produit 30349217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349217 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30349217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD293290100MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethylsorafenib
CAS 284461-74-1
Formule moléculaire C21H15ClF3N3O3
Quantité 100 mg
Synonyme 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-2-pyridinecarboxamide, BAY 43-9007, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N’-[4-(2-carbamoyl-4-pyridyloxy)phenyl]urea
Formule InChI InChI=1S/C21H15ClF3N3O3/c22-18-9-6-14(11-17(18)21(23,24)25)28-20(30)27-13-4-7-15(8-5-13)31-16-3-1-2-12(10-16)19(26)29/h1-11H,(H2,26,29)(H2,27,28,30)
SMILES NC(=O)c1cccc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)c1
Nom IUPAC 3-[4-[[4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]carbamoylamino]phénoxy]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 449.81
Poids de la formule 449.075