Learn More
Ribonucléique de transfert spécifique N-formylméthionine Issu de E. coli MRE 600, MP Biomedicals™
Code produit. 11471182 Tous les produits MP Biomedicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 U
50 U
missing translation for 'unitSize':
10 unités
50 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
11471182 50 U 50 unités
11461182 10 U 10 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11471182 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0219915450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ribonucléique de transfert spécifique de la N-formylméthionine Issu de E. coli MRE 600 Activité = 1300 ± 50 picomoles par unités A260, poudre blanche
  • L’acide ribonucléique, de transfert, spécifique à la N-formylméthionine peut être utilisé comme substrat pour étudier la spécificité et la cinétique des aminoacyl-ARNt synthétases (aaRS) et des méthionyl-ARNt formyltransférases (fMET) de la N-formylméthionine spécifique à E. coli, naturelle, mutée et chimiquement modifiée.
  • Chaque molécule d’ARNt est spécifique à un amine particulier et se lie à lui ; il en existe plusieurs pour chaque acide aminé.
  • L’ARNt remplit trois fonctions pendant la synthèse des protéines : il se lie à son acide aminé spécifique, il reconnaît le codon correspondant sur l’ARNm, place l’acide aminé à la bonne position d’adhérence à la chaîne polypeptidique en cours de formation et lie le polypeptide au ribosome.
Identifiants chimiques
CAS 63231-63-0
Numéro MDL MFCD00132196
Nom IUPAC Ribonucleic acid
Spécification
Couleur Blanc
Quantité 50 U
Forme physique Poudre