Learn More
Acide N-Glycolyl Neuraminique, TRC
Code produit 30012716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012716 10 mg 10mg
30004659 25 mg 25mg
30011444 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30012716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG65000010MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1113-83-3
Formule moléculaire C11 H19 N O10
Poids moléculaire (g/mol) 325.27
Nom IUPAC (4S,5R,6R,7S,8R)-4,6,7,8,9-pentahydroxy-5-[(2-hydroxyacétyl)aminés]-2-acide oxononanoïque
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)CO)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Glycolylneuraminic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Poids de la formule 325.1009
Pourcentage de pureté >95%