Learn More
n-hexane-d{14}, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314368 5 g 5g
11304368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11314368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042312.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100.26 g/mol
n-Hexane-d{14} is a deuterium labeled n-hexane which is used as a organic intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 21666-38-6
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 100.26
Numéro MDL MFCD00037562
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Synonyme hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
CID PubChem 140854
Nom IUPAC (²H₁₄)hexane
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau n-Hexane-d{14}
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 0.767 g/mL
Point d’éclair −23°C (−9°F)
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 69°C
Numéro UN UN1208
Informations sur la solubilité Mixes with most organic solvents,chloroform,ether and alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 100.29
Pourcentage de pureté 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.