Learn More
N-isopropyl-2-chloroacétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11496656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496656 1 g 1g
11406666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11496656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24863.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2895-21-8
Formule moléculaire C5H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 135.591
Numéro MDL MFCD00068034
Clé InChI GYPNJSBBOATUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n-isopropylacetamide, n-isopropyl-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-1-methylethyl acetamide, n-isopropyl chloroacetamide, 2-chloro-n-propan-2-yl acetamide, acetamide, 2-chloro-n-1-methylethyl, n-chloroacetyl isopropylamine, 2-chloro-n-methylethyl acetamide, acmc-1cpp2, 2-chloro-n-isopropyl acetamide
CID PubChem 76171
Nom IUPAC 2-chloro-N-propan-2-ylacétamide
SMILES CC(C)NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropyl-2-chloroacetamide
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 1 g
Beilstein 1745034
Poids de la formule 135.59
Pourcentage de pureté 97%