Learn More
N-(méthoxyméthyl)-N-[(triméthylsilyl)méthyl]benzèneméthanamine (> 90%), TRC
Code produit 30469628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30469628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2646205G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine
CAS 93102-05-7
Formule moléculaire C13H23NOSi
Quantité 5 g
Synonyme (Benzyl)(methoxymethyl)(trimethylsilanylmethyl)amine, (Benzyl)(methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)(phenyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-(Methoxymethyl)-N-(phenylmethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine, N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, N-Benzyl-N-methoxymethyl-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, NSC 601818, [(Methyloxy)methyl](phenylmethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine, [(N-Benzyl-N-methoxymethylamino)methyl]trimethylsilane
Formule InChI InChI=1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
SMILES COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
Nom IUPAC N-(méthoxyméthyl)-1-phényl-N-(triméthylsilylméthyl)méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 237.41
Poids de la formule 237.1549