Learn More
N-méthyl-N-triméthylsilylacétamide, TRC
Code produit 30474425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474425 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30474425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32198510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
CAS 7449-74-3
Formule moléculaire C6H15NOSi
Quantité 10 g
Synonyme N-Trimethylsilyl-N-methylacetamide, NSC 142435
Formule InChI InChI=1S/C6H15NOSi/c1-6(8)7(2)9(3,4)5/h1-5H3
SMILES CN(C(=O)C)[Si](C)(C)C
Nom IUPAC N-méthyl-N-triméthylsilylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 145.27
Poids de la formule 145.0923