Learn More
N-méthylmaléimide, TRC
Code produit 30483029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483029 500 g 500g
30476739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30483029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM316800500G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-88-1
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Synonyme 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methylmaleinimide, N-Methylpyrrole-2,5-dione, NSC 57594
Nom IUPAC 1-méthylpyrrole-2,5-dione
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmaleimide
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
Poids de la formule 111.032