Learn More
N,N'-Di-BOC-L-cystine, TRC
Code produit 30377933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377933 10 g -
30373186 25 g -
30383592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30377933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42199510G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10389-65-8
Formule moléculaire C16H28N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 440.53
Synonyme NSC 164046, (Boc-Cys-OH)2, N,N'-bis[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cystine, N,N'-Dicarboxycystine N,N'-Di-tert-butyl Ester, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-cysteine
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Di-BOC-L-cystine
Formule InChI InChI=1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
Quantité 10 g
Conditions d’expédition Température ambiante