Learn More
Monochlorhydrate de N,N’-Diaminoguanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride |
| Point de fusion | ∼181°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3556702 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 125.56 |
| Pourcentage de pureté | 98% |