Learn More
N,N-diéthyl-2,2,2-trifluoroacétamide, TRC
Code produit 30376636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30376636 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD679295250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
CAS 360-92-9
Formule moléculaire C6H10F3NO
Quantité 250 mg
Synonyme N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC N,N-diéthyl-2,2,2-trifluoroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Poids de la formule 169.0714