Learn More
N,N-Diméthyl-1-naphthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347908 25 mL 25mL
11337908 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11347908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036438.AC
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 86-56-6 | C12H13N | 171.243 g/mol
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine is used in the nitrate reductase test to form a red precipitate of Prontosil by reacting with a nitrite-sulfanilic acid complex. And is also used to detection and determination of nitrites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-56-6
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.243
Numéro MDL MFCD00003919
Clé InChI AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
CID PubChem 6848
Nom IUPAC N,N-diméthylnaphtalène-1-amine
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Couleur Jaune
Densité 1.039 g/mL
Point d’ébullition 145°C to 147°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.623
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3082
Merck Index 14,3252
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide