Learn More
Chlorure de N,N-diméthylcarbamothioïque, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylcarbamothioic chloride |
| CAS | 16420-13-6 |
| Formule moléculaire | C3H6ClNS |
| Numéro MDL | MFCD00004919 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride |
| Clé InChI | PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C(Cl)=S |
| Nom IUPAC | Chlorure de N,N-diméthylcarbamothioyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.60 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?