Learn More
N,N-Diméthylformamide-d7, TRC
Code produit 30041210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041210 5 g 5g
30040455 500 mg 500mg
30041087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30041210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4469975G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4472-41-7
Formule moléculaire C3 2H7 N O
Poids moléculaire (g/mol) 80.14
Synonyme DMF-d7, Dimethylformamide-d7, N,N-Dimethylformamide-d7, Perdeuterodimethylformamide
Nom IUPAC 1-deutério-N,N-bis(trideutériométhyl)formamide
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide-d7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Poids de la formule 80.0967
Pourcentage de pureté >95%