Learn More
N,N,N'-Triméthyl-1,3-propanediamine, TRC
Code produit 30453905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30453905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79666025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine
CAS 4543-96-8
Formule moléculaire C6H16N2
Quantité 25 g
Synonyme N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine, (3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N'-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N'-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N'-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, N1,N1,N3-Trimethylpropane-1,3-diamine
Formule InChI InChI=1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CNCCCN(C)C
Nom IUPAC N,N',N'-triméthylpropane-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 116.2
Poids de la formule 116.1313