Learn More
Bromure de N-phénacylpyridinium, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15780879 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15780879 50 g 50g
15770879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15780879 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450120500
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 16883-69-5
Formule moléculaire C13H12BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 278.15
Clé InChI PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
CID PubChem 2798954
Nom IUPAC 1-phényl-2-pyridine-1-ium-1-yléthanone ; Bromure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenacylpyridinium bromide
Point de fusion 193.0°C to 195.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 278.15
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement