Learn More
Acide N-propylboronique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Propylboronic Acid |
| CAS | 17745-45-8 |
| Formule moléculaire | C3H9BO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | OB(CCC)O |
| Nom IUPAC | Acide propylboronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 87.91 |
| Poids de la formule | 88.07 |