Learn More
N-tétracosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328978 25 g 25g
11348978 5 g 5g
11338978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11328978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042462.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.664 g/mol
n-Tetracosane is a suitable solvent used in the synthesis of ZnS nanoparticle. It is also employed as the wax component to study the reduction in pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals on addition of polymer additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-31-1
Formule moléculaire C24H50
Poids moléculaire (g/mol) 338.664
Numéro MDL MFCD00009352
Clé InChI POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
CID PubChem 12592
ChEBI CHEBI:32936
Nom IUPAC Tétracosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tetracosane
Point de fusion 49°C to 52°C
Densité 0.799
Point d’ébullition 391°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 338.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline