Learn More
Macherey-Nagel™ Screw Cap with Center Hole, N8
Product Code. 10418430 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Septum:
White Silicone/PTFE blue
White Silicone/Red PTFE
Thickness (Metric):
1 mm
1.3 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10418430
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 70245
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Enables easy needle penetration and resealability with reduced handling and contamination risk and with no interfering peaks. Macherey-Nagel™ Screw Cap with Center Hole, N8 are pre-assembled, ready to use caps with medium-soft septa for use with N8 screw cap chromatography vials.
Fully automated closure manufacturing with defined production parameters avoids variations in the physical and analytical condition of the most critical component of the analysis: the cap. Strict analytical specifications on the septa material allow only processing of such septa material that passes the comprehensive analytical tests in the lab.These products are manufactured under strict hygienic conditions. In-process controls and a final QC inspection have been implemented to grant reliable product quality. 
  • Pre-assembled, ready-to-use screw caps made of sturdy black propylene
  • Used with Macherey-Nagel™ N8 screw cap vials featuring an 8mm opening and 8-425 thread neck
  • Septum in the center hole is made of medium-soft silicone rubber and a PTFE membrane
  • 100 caps are packaged in a polyethylene (PE) bag
Especificaciones
Color Black
Material Polypropylene, PTFE, Silicone
Septum White Silicone/Red PTFE
For Use With (Application) Chromatography
Quantity 100 Pk.
Thickness (Metric) 1.3 mm
Closure Size 8-425
For Use With (Equipment) N 8 Screw Cap Vials
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado