Learn More
Nabumetone
Code produit 15495339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495339 5 g 5g
15405349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15495339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63072.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    86.65€ / 5g
    Save 19.43€
    18% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 28-01-2027
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 42924-53-8 | C15H16O2 | 228.291 g/mol
Anti-inflammatory, anti-bacterial. A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Anti-inflammatory, anti-bacterial
  • A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42924-53-8
Formule moléculaire C15H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.291
Numéro MDL MFCD00079518
Clé InChI BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan
CID PubChem 4409
ChEBI CHEBI:7443
Nom IUPAC 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Nabumetone
Point de fusion 76°C to 78°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Merck Index 14,6343
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol or chloroform
Poids de la formule 228.29
Forme physique Crystalline Powder