Learn More
NAIF1 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18621197 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621197 50 μg 50µL
18686606 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621197 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP30619750ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAIF1 Polyclonal specifically detects NAIF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NAIF1
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formule PBS, pH7.0
Alias de gène bA379C10.2, C9orf90RP11-379C10.2, chromosome 9 open reading frame 90, DKFZp762G199, nuclear apoptosis inducing factor 1, nuclear apoptosis-inducing factor 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NAIF1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 203245
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG