missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bonbonnes autoclavables en polypropylène Nalgene™ avec robinet

Stockez et distribuez vos solutions et milieux de culture grâce à ces bonbonnes autoclavables en polypropylène dotées d’un raccord de robinet moulé dans la bonbonne pour plus de commodité et de résistance.

97.65€ - 214.00€

Spécification

Description Bonbonne Carboy autoclavable avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
Autoclavable Oui
Taille de bouchon 83B
Graduations Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10634651 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
2319-0020
10 l 83B 97.65€
1 pièce
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 9
Ajouter au panier
 
10644651 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
2319-0050
20 l 83B 123.00€
1 pièce
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 2
Ajouter au panier
 
10312611 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
2319-0130
50 l 83B 214.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 5
Ajouter au panier
 
Description

Description

Caractéristiques :
  • Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 litres pour une distribution facilitée
  • Grandes anses intégrales pour soulever confortablement la bonbonne
  • Idéales pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux de culture et peuvent être autoclavées avant le remplissage afin d’éviter la croissance bactérienne
  • Le raccord de robinet est moulé intégralement, assurant robustesse et résistance aux fuites
  • Autoclavables/Graduées/Étanches†

Contenu :

Bouchon à tête vissante en polypropylène

Remarque :

  • Ces récipients peuvent être utilisés pour un stockage à long terme mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
  • Leur col est compatible avec un bouchon en caoutchouc N 13,5.
  • Système de fermeture du robinet inclus.
  • Suivez les instructions pour la notice du produit afin de vérifier le bon fonctionnement de l’autoclavage.
  • L’adaptateur de tubulures n’est pas autoclavable.
Spécification

Spécification

Bonbonne Carboy autoclavable avec robinet
Oui
Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l
Polypropylène
64 mm
83B
Poignées bretelles intégrales, bossage de robinet moulé
1

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.