Learn More
Thermo Scientific™ Polypropylène Nalgene™, raccords cannelés universels, 6,5 mm
Product Code. 12897650
Change view
Click to view available options
Quantité:
Case of 24
Unit Size:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12897650 Case of 24 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12897650 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 61490002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    195.00€ / Pack of 24
    Save 10.00€
    4% Off
View all promotions
In Stock
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
S’utilise avec : Bouchons de flacons et de bonbonnes Nalgene
Utilisez les raccords cannelés en PP Thermo Scientific™ Nalgene™ pour transformer vos ensembles de tubulures en récipients de culture et assurer un transfert aseptique des liquides. Ils sont compatibles avec la plupart des bouchons de bonbonne et de flacon Nalgene. Les bouchons prépercés permettent un assemblage interne facile et sûr.
Caractéristiques :
  • Les bouchons 53B acceptent (deux) raccords de 0,25 po
  • Les raccords, cannelés des deux côtés, peuvent accueillir une tubulure à l’extérieur et à l’intérieur du récipient
Inclut :
Instructions, gabarit de perçage et deux jeux de raccords cannelés en polypropylène, écrous en acétal, joints d’étanchéité en silicone et caches pour orifices en TPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (impériale) Tube interne 0,25 po
Diamètre (métrique) Tube interne 6.5 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons et bonbonnes Nalgene
Matériau PP
Nbre par carton 24/Cs.
Nb par paquet 2 Pk.
Type de produit Raccords
Quantité Case of 24