Learn More
R&D Systems™ Napabucasin
Description
Napabucasin is a STAT3 inhibitor. Blocks spherogenesis of cancer stem cells (CSC), but not hematopoietic stem cells. Inhibits PaCa-2 xenograft tumor growth in mice, even after cessation of treatment, and decreases population of CSCs in PaCa-2 tumors from treated mice. Also blocks spleen and liver metastases of colon cancer cells in a mouse model.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione |
| CAS | 83280-65-3 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | STAT Inhibitors |
| Formule moléculaire | C14H8O4 |
| Poids de la formule | 240.21 |
| Pureté | >98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?