Learn More
Hydrate de naringine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328275 10 g 10g
11338275 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11328275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10163.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 132203-74-8 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P450 monooxygenase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132203-74-8
Formule moléculaire C27H32O14
Poids moléculaire (g/mol) 580.54
Numéro MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
Clé InChI DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
CID PubChem 74787988
Nom IUPAC 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromen-4-un
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naringin hydrate
Point de fusion ∽166°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 102012
Merck Index 14,6424
Rotation optique −90° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 580.55 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%