Learn More
Brand™ Flacons en PEBD à col étroit avec bouchon
En PEBD translucide flexible. Les flacons en PEBD à col étroit avec bouchon BRAND™ sont économiques et peuvent servir à diverses fins. Disponibles en plusieurs capacités.
Marque:  Brand™ 129448
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15241299
  • 74.85€ / 50 pièces
Expédition estimée
05-03-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • En PEBD translucide flexible.
  • Flacon polyvalent économique avec bouchon.
  • Disponibles en plusieurs capacités.
Spécification
Spécification
250 ml
Translucent
Yes
GL 25
140mm
Bouchon à vis
PEBD
Flacon
Flacon polyvalent
59mm
Étroit