Learn More
R&D Systems™ Nateglinide
Code produit 18782714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18782714 10 mg 10mg
18752514 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18782714 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4231/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 (KATP) blocker; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels
Kir6 (KATP) blocker. Exhibits in vitro tissue selectivity for pancreatic β-cell-type Kir6 channels over cardiovascular Kir6 channels; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels. Hypoglycemic agent; stimulates insulin secretion from pancreatic β-cells by increasing cytosolic Ca2+ concentration. Also agonist at the orphan receptor MRGPRX4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105816-04-4
Formule moléculaire C19H27NO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Nateglinide
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 317.42
Pureté >98%
Poids moléculaire 317.429