Learn More
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm Screw Thread Vials, Silanized
Product Code. p-4526418
Click to view available options
Color:
Amber
Clear
Neck Style:
Standard
Wide
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12410258
Brand: Thermo Scientific™ C4015S11W
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Thermo Scientific™ National 15 x 45mm Screw Thread Vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
Thermo Scientific™ National 15 x 45mm Screw Thread Vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
  • Original 4mL Waters WISP™ autosampler vial
  • Superior quality borosilicate clear glass Type 1, Class A or 51A amber glass
  • I-D™ vials feature write-on patch
  • AP2000™ High-recovery vials feature a tapered bottom for maximum sample extraction
  • Glastic™ vials have a glass insert fixed inside of a plastic vial
  • Deactivated vials are available with either NSC Silanization or Kimshield™ pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 15 mm
Material Glass
Volume (Metric) 4 mL
Neck Style Wide
Volume (Metric) Working 4 mL
Height (Metric) 45 mm
Marking Spot I-D
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.