Learn More
NCF1 Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18604302 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604302 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604302 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298530H
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NCF1 Polyclonal specifically detects NCF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NCF1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène 47 kDa neutrophil oxidase factor, FLJ79451, NADPH oxidase organizer 2, NCF-1, NCF1A, neutrophil cytosol factor 1,47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein, neutrophil cytosolic factor 1, neutrophil cytosolic factor 1 (47kD, chronic granulomatous disease, autosomal1), neutrophil cytosolic factor 1, (chronic granulomatous disease, autosomal 1), Neutrophil NADPH oxidase factor 1, Nox organizer 2, NOXO2NCF-47K, Nox-organizing protein 2, p47phox, SH3 and PX domain-containing protein 1A, SH3PXD1Ap47-phox
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NCF1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 653361
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus