Learn More
R&D Systems™ ND OLLAS/DYKDDDDK Vector
Code produit 18748983 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,01 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18748983 0,01 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18748983 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBA107084
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. pCMV-ND OLLAS/DYKDDDDK Vector for intracellular expression of N-terminally FLAG(DYKDDDDK) and OLLAS dual tandem tagged protein
The pCMV-ND-OLLAS vector provides a convenient vector to express recombinant proteins under control of the CMV promoter with both an N-terminal OLLAS tag and a DYKDDDDK tag, protein will be expressed in the cytoplasm. Insert protein of interest into the vector in frame using the Xba I or EcoRI/Not I restriction sites. Bacterial selection can be performed using Kanamycin, while Neomycin resistance can be used for screening mammalian transfectants.
Recommended Storage
Store at -20°.Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon de stockage 5mM Tris pH 8
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 0,01 mg
Vecteur ND OLLAS/DYKDDDDK Vector
Gamme de produits Novus
À utiliser avec (application) For intracellular expression of N-terminally FLAG(DYKDDDDK) and OLLAS dual tandem tagged protein